Merck
748994
Sigma-Aldrich
N-(2-Phenethyl)glycine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H1315NO2
Masa cząsteczkowa:
180.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C[15NH]CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c12-10(13)8-11-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2,(H,12,13)/i11+1
Klucz InChI
UHNMIDKSDRGICN-KHWBWMQUSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)