Merck
639273
Sigma-Aldrich
Methanol-13C,d2
97 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Methanol-13C, d2 (Methyl alcohol), Methyl-13C,d2 alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
13CHD2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
35.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % 13C
98 atom % D
Próba
98% (CP)
bp
65.4 °C (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H][13CH]([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D2
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-WGVGGRBOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
52.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.1 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)