Kluczowe dokumenty
720593
Ethyl pyruvate-2-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
bp
144 °C (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)[13C](C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i4+1
Klucz InChI
XXRCUYVCPSWGCC-AZXPZELESA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.