Kluczowe dokumenty
747564
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
10 nm diameter, silica coated, OD 1, dispersion in H2O
Synonim(y):
Gold Colloid, Gold/Silica core/shell particles
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Materiały
silica
Formularz
dispersion
nanoparticles
stężenie
~7.1E+12 particles/mL
OD
1
średnica
10 nm
λmaks.
514-524 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Nasze nanocząstki złota powlekane krzemionką są wysoce stabilne i odpowiednie do zastosowań obejmujących: wykrywanie/wykrywanie; celowanie biologiczne; oraz ulepszoną fotoakustykę po agregacji. Wykazano również, że powłoka krzemionkowa zwiększa wychwyt złota w komórkach.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Bayer; Carolyn L.;
Journal of Biomedical Optics, 18(1), 016001/1-016001/5 (2013)
Fan Xia et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(24), 10837-10841 (2010-06-11)
We have demonstrated a novel sensing strategy employing single-stranded probe DNA, unmodified gold nanoparticles, and a positively charged, water-soluble conjugated polyelectrolyte to detect a broad range of targets including nucleic acid (DNA) sequences, proteins, small molecules, and inorganic ions. This
Jesse V Jokerst et al.
ACS nano, 6(7), 5920-5930 (2012-06-12)
Improved imaging modalities are critically needed for optimizing stem cell therapy. Techniques with real-time content to guide and quantitate cell implantation are especially important in applications such as musculoskeletal regenerative medicine. Here, we report the use of silica-coated gold nanorods
Bin Kang et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(5), 1517-1519 (2010-01-21)
By properly conjugating gold nanoparticles with specific peptides, we were successful in selectively transporting them to the nuclei of cancer cells. Confocal microscopy images of DNA double-strand breaks showed that localization of gold nanoparticles at the nucleus of a cancer
Produkty
Nanocząstki złota znajdują różnorodne zastosowania, od inżynierii biomedycznej po fotowoltaikę, wykorzystując swoje przestrajalne właściwości optyczne w różnych dziedzinach.
In the past few decades, research and commercial use of gold nanoparticles has rapidly expanded into fields extending from biomedical engineering to photovoltaics. Most applications take advantage of the excellent optical properties of gold nanoparticles, which can be fine-tuned by varying their shape and size.
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.