Kluczowe dokumenty
743844
Paraldehyde
Arxada quality, ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxacyclohexane, s-Trimethyltrioxymethylene, Acetaldehyde trimer, NSC 9799, Paracetaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.5% (GC)
Postać
liquid
jakość
Arxada quality
producent / nazwa handlowa
Arxada AG
kontrola substancji
USDEA Schedule IV
zanieczyszczenia
≤0.10% water
≤0.30% acetic acid
gęstość
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1OC(C)OC(C)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Modified Sanford reaction
- Synthesis of N-arylbenzoquinaldinium derivatives with antimicrobial activity
- Hydroformylation of alkenylamines
- Studies of molecules with inhibitory activity against HIV-1 integrase
- Irregular Wittig reactions for the formation of α-hydroxyketones
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?