Merck
741752
Sigma-Aldrich
Dienestrol-3′,3",5′,5"-d4
97 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
3,4-Bis(hydroxyphenyl)-2,4-hexadiene-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18D4H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]c1cc(cc([2H])c1O)C(=C/C)\C(=C\C)c2cc([2H])c(O)c([2H])c2
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3+,18-4+/i9D,10D,11D,12D
Klucz InChI
NFDFQCUYFHCNBW-XTALISAZSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)