Kluczowe dokumenty
SAB3701095
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (H+L)-Peroxidase antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
HRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
sheep
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Mouse IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Peroxidase, Anti-Sheep Serum, Mouse IgG and Mouse Serum.
Immunogen
Mouse IgG whole molecule
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniela F Goncalves et al.
ASN neuro, 12, 1759091420961612-1759091420961612 (2020-09-25)
Acetylcholine (ACh) has been suggested to facilitate plasticity and improve functional recovery after different types of brain lesions. Interestingly, numerous studies have shown that striatal cholinergic interneurons are relatively resistant to acute ischemic insults, but whether ACh released by these
Dorien Imberechts et al.
Brain : a journal of neurology, 145(12), 4368-4384 (2022-08-31)
Loss-of-function mutations in the PRKN, PINK1 and PARK7 genes (encoding parkin, PINK1 and DJ-1, respectively) cause autosomal recessive forms of Parkinson's disease. PINK1 and parkin jointly mediate selective autophagy of damaged mitochondria (mitophagy), but the mechanisms by which loss of
Tamer Y Mahmoud et al.
Parasitology research, 113(12), 4513-4523 (2014-10-01)
Despite the wide current use of praziquantel (PZQ) in treatment of schistosomiasis, low cure rates have been recorded in many studies. The aim of this study was directed to evaluate the curative effect of propolis (Pps) alone or in combination
Saar Tal et al.
Virology, 468-470, 631-636 (2014-10-14)
The P4 promoter of the autonomous parvovirus Minute Virus of Mice (MVM) drives the production of its non-structural proteins, NS1 and NS2. The NS2 isoforms are without enzymatic activity but interact with cellular proteins. While NS2 is crucial to the
C S Pinheiro et al.
Parasite immunology, 36(7), 303-312 (2014-04-23)
Schistosoma mansoni is a blood fluke parasite responsible for schistosomiasis. The best long-term strategy to control schistosomiasis is through immunization combined with drug treatment. In this study, we cloned, expressed and purified SmTSP-2 fused to the N- and C-terminal halves