Merck
741582
Sigma-Aldrich
N,N′-Dicyclohexyl-13C12-urea
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
1,3-Dicyclohexyl-13C12-urea
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H11NHCONH13C6H11
Masa cząsteczkowa:
236.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
solid
mp
232-233 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+12
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3