Merck
741345
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClF2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492
gęstość
1.368 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,6H
Klucz InChI
OSQYJPKSEWBNOE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
225.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
107.22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)