Merck
126268
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
95%
Synonim(y):
Isoorotic acid, Uracil-5-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
mp
283 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H4N2O4/c8-3-2(4(9)10)1-6-5(11)7-3/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
Klucz InChI
ZXYAAVBXHKCJJB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 2,4-dihydroksypirymidyno-5-karboksylowy (kwas uracylo-5-karboksylowy) został otrzymany z 5-formyluracylu w wyniku działania enzymu, 7-hydroksylazy tyminowej. Został on wykorzystany do syntezy N1-alkilowanych pochodnych uracylu.
Zastosowanie
Kwas 2,4-dihydroksypirymidyno-5-karboksylowy (kwas uracylo-5-karboksylowy) został wykorzystany do wizualnego wykrywania melaminy (na poziomie części na miliard (ppb)) za pomocą wysoce czułej metody analitycznej opartej na nanocząstkach Au.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
P M Shaffer et al.
Journal of bacteriology, 121(2), 648-655 (1975-02-01)
The experiments in this report involve the following series of reactions which were previously demonstrated with purified enzyme preparations from Neurospora crassa: thymidine a yields thymine ribonucleoside b yields thymine c yields 5-hydroxymethyluracil d yields 5-formyluracil e yields uracil-5-carboxylic acid
Raj Kumar Bera et al.
The Analyst, 136(8), 1644-1648 (2011-02-25)
A highly sensitive analytical method based on Au nanoparticles rationally tailored with recognition elements uracil-5-carboxylic acid (UCA) and 2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid (TNBS) for the visual sensing of melamine at the parts-per-billion (ppb) level is described. The tailored Au nanoparticles function as
Alessandro Accetta et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(1), 87-94 (2008-12-17)
The synthesis of C5 linked uracil dimers was carried out according to a model developed in order to bind adenine in DNA. N1-Alkylated uracil derivatives were synthesized from isoorotic acid (uracil-5-carboxylic acid) or thymine. The carboxylic acid derivatives were condensed