Próba
98%
mp
257 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
ClCC1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H5ClN2O2/c6-2-3-1-4(9)8-5(10)7-3/h1H,2H2,(H2,7,8,9,10)
Klucz InChI
VCFXBAPEXBTNEA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 5-bromo-6-(chloromethyl)uracil
- pteridine compounds, potential anticancer agents
- substituted uracil pyridinium compounds, potential inhibitors of thymidine phosphorylase
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)