Merck
740624
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Epoxypropyl)-2-nitroimidazole
97%
Synonim(y):
1-(Oxiranylmethyl)-2-nitro-1H-imidazole, 1-Oxiranylmethyl-2-nitroimidazole, 2-Nitro-1-(oxiranylmethyl)-1H-imidazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
50-55 °C
grupa funkcyjna
ether
nitro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1nccn1CC2CO2
InChI
1S/C6H7N3O3/c10-9(11)6-7-1-2-8(6)3-5-4-12-5/h1-2,5H,3-4H2
Klucz InChI
SYFMSLVOHQZYEB-UHFFFAOYSA-N
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)