Merck
739154
Sigma-Aldrich
1-Boc-5-oxo-piperazine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
165-175 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)NCC1C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-5-7(13)11-4-6(12)8(14)15/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,13)(H,14,15)
Klucz InChI
PYQDNNRESXVUND-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)