Kluczowe dokumenty
736481
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticle, ≤50 nm particle size, 30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether, spec. resistivity ~ 2 μΩ-cm, for printing on ITO and glass
Synonim(y):
Silverjet DGP-45HTG, srebrny atrament
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
surface tension 30 - 50 dyn/cm
Formularz
nanoparticle
stężenie
30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether
współczynnik refrakcji
n20/D 1.333
wielkość cząstki
≤50 nm
lepkość
10-18 cP
gęstość
1.45 g/mL±0.05 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silver is a good conductor and resistant to oxidation. It is used in printed conductors and printable inks (based on silver nanoparticles). Nanosilver is used as an antibacterial material in filters for air and water purification, in textiles, and for wound treatment. Other large scale applications of nanosilver include metallization of solar cells, thin film electronics, sensors, and catalysts.
Curing Temperature: Above 400 °C
Recommended substrates: ITO, Glass, Etc.
Recommended washing solvent: Polar Solvents: Ethyl Alcohol, IPA etc.
Informacje prawne
Product of ANP, Inc.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Inkjet Printing for Printed Electronics
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
The emerging field of printed electronics requires a suite of functional materials for applications including flexible and large-area displays, radio frequency identification tags, portable energy harvesting and storage, biomedical and environmental sensor arrays,5,6 and logic circuits.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.
Zobacz wszystko
Global Trade Item Number
SKUGTIN
736481-100G4061833607756
736481-25G4061832875224