Key Documents
735809
[2-(Di-tert-butylphosphinomethyl)-6-(diethylaminomethyl)pyridine]carbonylchlorohydridoruthenium(II)
Synonim(y):
Milstein Catalyst Precursor, [2-(Di-tert-butylphosphinomethyl)-6-(diethylaminomethyl)pyridine]ruthenium(II) chlorocarbonyl hydride
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
Cl[RuH].[C-]#[O+].CCN(CC)Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1
InChI
1S/C19H35N2P.CO.ClH.Ru.H/c1-9-21(10-2)14-16-12-11-13-17(20-16)15-22(18(3,4)5)19(6,7)8;1-2;;;/h11-13H,9-10,14-15H2,1-8H3;;1H;;/q;;;+1;/p-1
Klucz InChI
RZCAJPSOQUIHSH-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Direct Synthesis of Amides from Alcohols and Amines with Liberation of H2
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Learn about Ester Hydrogenation from MilliporeSigma. The reduction of esters to alcohols is typically accomplished using metal hydrides. While effective, it comes at the cost of stoichiometric waste and complicated workup procedures.
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.