Merck
733156
Sigma-Aldrich
Butyrophenone-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
C6H513COCH2CH2CH3
Masa cząsteczkowa:
149.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
bp
228-230 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
gęstość
1.028 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCC[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3/i10+1
Klucz InChI
FFSAXUULYPJSKH-DETAZLGJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)