Merck
731463
Sigma-Aldrich
(3S,4E)-Methyl 3-(dimethylphenylsilyl)-4-hexenoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: silicon
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511
gęstość
0.984 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)C[C@@H](\C=C\C)[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22O2Si/c1-5-9-14(12-15(16)17-2)18(3,4)13-10-7-6-8-11-13/h5-11,14H,12H2,1-4H3/b9-5+/t14-/m1/s1
Klucz InChI
LCBVSVWXXPCVKB-VZUFXWRPSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)