Merck
731188
Sigma-Aldrich
Thiamine-(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Vitamin B1(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C8H17ClN4OS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
white
mp
250 °C (dec) (lit.)
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2[13cH]s[13c](CCO)[13c]2[13CH3])c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1/i1+1,7+1,8+1,11+1;;
Klucz InChI
DPJRMOMPQZCRJU-VJFONHOHSA-M
Zastosowanie
Thiamine-(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride is also known as vitamin B1(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride. It can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry (MS).
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rohiverth Guarecuco et al.
Science advances, 6(41) (2020-10-11)
Tumor environment influences anticancer therapy response but which extracellular nutrients affect drug sensitivity is largely unknown. Using functional genomics, we determine modifiers of l-asparaginase (ASNase) response and identify thiamine pyrophosphate kinase 1 as a metabolic dependency under ASNase treatment. While