Merck
705322
Sigma-Aldrich
Pyridoxamine-(methyl-d3) dihydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-(methyl-d3)-3-pyridinemethanol dihydrochloride, Vitamin B6 (pyridoxamine-(methyl-d3) dihydrochloride)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D3H9N2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
white to off-white
mp
224-226 °C
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])c1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H/i1D3;;
Klucz InChI
HNWCOANXZNKMLR-GXXYEPOPSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dichlorowodorek pirydoksaminy (metylo-d3), znakowany izotopowo analog pirydoksaminy, jest formą witaminyB6. Naturalnym źródłem pirydoksaminy są pokarmy pochodzenia zwierzęcego, a jej niedobór u ludzi może powodować niedokrwistość syderoblastyczną, osłabienie, bezsenność i zaburzenia neurologiczne.
Zastosowanie
Dichlorowodorek pirydoksaminy (metylo-d3) lub witaminaB6(metylo-d3) jest stosowany jako wewnętrzny wzorzec analityczny do ilościowego oznaczania stężenia pirydoksaminy w suplementach diety, wzbogaconej żywności lub w złożonej matrycy biologicznej.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nutritional diseases
Tropical Dermatology E-Book, 407-407 (2016)
Mechanisms and regulation of intestinal absorption of water-soluble vitamins: cellular and molecular aspects
Physiology of the Gastrointestinal Tract, 1711-1756 (2012)