Kluczowe dokumenty
729566
Sodium oleate-4,6,8,10,12,14,16,18-13C8
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3CH2(13CH2CH2)313CH=CH(13CH2CH2)3CH2CO2Na
Masa cząsteczkowa:
312.38
Kod UNSPSC:
12352001
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+8
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)