Key Documents
569406
Sigma-Aldrich
Stearoyl-CoA Desaturase 1 Inhibitor, MF-438
Stearoyl-CoA Desaturase 1 Inhibitor, MF-438, CAS 921605-87-0, is a cell-permeable inhibitor of Stearoyl-CoA Desaturase 1 (SCD1; IC50 of 2.3 nM).
Synonim(y):
Stearoyl-CoA Desaturase 1 Inhibitor, MF-438, 2-methyl-5-(6-(4-(2-(trifluoromethyl)phenoxy)piperidin-1-yl)pyridazin-3-yl)-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18F3N5OS
Masa cząsteczkowa:
421.44
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
A cell-permeable, thiadiazole-pyridazine compound that acts as an inhibitor of Stearoyl-CoA Desaturase 1 (SCD1) with an IC50 of 2.3 nM. In vivo, it exhibits an ED50 of 1-3 mg/kg, p.o., in mouse liver PD assays.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Inne uwagi
Leger, S., et al. 2010. Bioorg Med Chem Lett.2, 499.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2