Merck
729078
Sigma-Aldrich
3,4-Ethylenedithiothiophene
Synonim(y):
3,4-Ethylenedithiothiophene, 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dithiine, 3,4-Ethylenedisulfanylthiophene, EDTT
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.685
gęstość
1.374 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CSc2cscc2S1
InChI
1S/C6H6S3/c1-2-9-6-4-7-3-5(6)8-1/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
HPGNGICCHXRMIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,4-Ethylenedithiothiophene (EDTT) is a dithiin based conducting polymer that is a sulfur analog of 3,4-ethylendioxythiophene (EDOT) that is majorly used in optoelectronic and electrochemical devices.
Zastosowanie
EDTT can be electrochemically oxidized in acetonitrile to form poly(EDTT) films on the surface of the electrodes, which can be used in the fabrication of organic light emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaics (OPVs).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mathieu, T.; et al.
Macromolecules, 38, 6806-6812 (2005)
Randriamahazaka, H.; Sini, G.; Tran Van, F.
The Journal of Physical Chemistry C, 111, 4553-4560 (2007)
Functionalized 3, 4-ethylenedithiathiophenes (EDTTs) as building blocks for poly (3, 4-ethylenedithiathiophene)(PEDTT) derivatives.
Blanco R, et al.
Tetrahedron Letters, 49(13), 2056-2059 (2008)
Redox doping behaviour of poly (3, 4-ethylenedithiothiophene)-The counterion effect.
Domagala W, et al.
Optical Materials, 33(9), 1405-1409 (2011)
Thierry Darmanin et al.
Journal of colloid and interface science, 466, 413-424 (2016-01-16)
Controlling the formation of surface nanostructures and nanotubes in particular is extremely important for various applications in electronic devices for energy systems, biosensing but also for the control of water adhesion. Here, we use a direct (without template) electropolymerization process