Merck
660523
Sigma-Aldrich
3,4-(2,2-Dimethylpropylenedioxy)thiophene
97%
Synonim(y):
3,4-Dihydro-3,3-dimethyl-2H-thieno[3,4-b-1,4]dioxepin, EDOT analog
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
41-46 °C
ciąg SMILES
CC1(C)COc2cscc2OC1
InChI
1S/C9H12O2S/c1-9(2)5-10-7-3-12-4-8(7)11-6-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3
Klucz InChI
PUEUIEYRIVFGLS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
98.3 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.