Merck
729035
Sigma-Aldrich
Pyrene-13C16
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Benzo[def]phenanthrene-13C16
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C16H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
solid
mp
145-148 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+16
ciąg SMILES
[13cH]1[13cH][13c]2[13cH][13cH][13c]3[13cH][13cH][13cH][13c]4[13cH][13cH][13c]([13cH]1)[13c]2[13c]34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
Klucz InChI
BBEAQIROQSPTKN-BZDICNBSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)