Merck
728780
Sigma-Aldrich
4-Chlorothieno[3,2-c]-pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4ClNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
97-102 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1nccc2sccc12
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-7-5-2-4-10-6(5)1-3-9-7/h1-4H
Klucz InChI
VFPFMOXMHVQFNR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)