Merck
728675
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-fluoropyridine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5FN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.563
gęstość
1.212 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Nc1cccnc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
Klucz InChI
QVDACIZNNNFTBO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)