Merck
726109
Sigma-Aldrich
(±)-trans-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
98%
Synonim(y):
trans-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.16
Beilstein:
3201285
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
98%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
ILUAAIDVFMVTAU-PHDIDXHHSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kokke, W.C.M.C. and Varkevisser, F.A.
The Journal of Organic Chemistry, 39, 1536-1539 (1974)