Kluczowe dokumenty
725684
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average MN 10,000, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, ≤1, 500 ppm MEHQ as inhibitor (may contain)
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate, average Mn 10,000, contains MEHQ as inhibitor
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
zawiera
MEHQ as inhibitor
≤1,500 ppm MEHQ as inhibitor (may contain)
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
temp. przejścia
Tm 56-61 °C
Mw/Mn
≤1.1
Ω-koniec
methacrylate
α-koniec
methacrylate
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Klucz InChI
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Patterning of PEG-based Hydrogels - Engineering Spatial Complexity
Omówiono biomateriały na bazie hydrożeli do dostarczania komórek i regeneracji tkanek.
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
725684-1G | 4061826742037 |