Kluczowe dokumenty
687537
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average MN 6,000, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 1000 ppm 4-methoxyphenol as inhibitor
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate, average Mn 6,000, contains 1000 ppm 4-methoxyphenol as inhibitor
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 6,000
zawiera
1000 ppm 4-methoxyphenol as inhibitor
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
temp. przejścia
Tm 50.2-53.7 °C
Mw/Mn
<1.2
Ω-koniec
methacrylate
α-koniec
methacrylate
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Klucz InChI
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Patterning of PEG-based Hydrogels - Engineering Spatial Complexity
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.
Omówiono biomateriały na bazie hydrożeli do dostarczania komórek i regeneracji tkanek.