Merck
725196
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromopyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3Br2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
35-40 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
Klucz InChI
PCMMSLVJMKQWMQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
725196-1G4061825757810
725196-5G4061832244365