Merck
721395
Sigma-Aldrich
Ammonium hydroxide-18O solution
~3 N in H218O, 95 atom % 18O
About This Item
Wzór liniowy:
NH418OH/H218O
Masa cząsteczkowa:
37.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 18O
Formularz
solution
stężenie
~3 N in H218O
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[NH4+].[18OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i;1+2
Klucz InChI
VHUUQVKOLVNVRT-NLQOEHMXSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)