Merck
720585
Sigma-Aldrich
Bis(tributyltin)sulfide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H54SSn2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
612.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.518
gęstość
1.179 g/mL at 25 °C
Format
neat
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ketone
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)S[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.S.2Sn/c6*1-3-4-2;;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
Klucz InChI
BDIWFCKBPZPBQT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)