Kluczowe dokumenty
716634
(1R,2R)-N,N′-Bis[2-(diphenylphosphino)benzyl]cyclohexane-1,2-diamine
95%
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D −17.5°, c = 0.5 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
>300 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C1CC[C@@H](NCc2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)[C@@H](C1)NCc5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C44H44N2P2/c1-5-21-37(22-6-1)47(38-23-7-2-8-24-38)43-31-17-13-19-35(43)33-45-41-29-15-16-30-42(41)46-34-36-20-14-18-32-44(36)48(39-25-9-3-10-26-39)40-27-11-4-12-28-40/h1-14,17-28,31-32,41-42,45-46H,15-16,29-30,33-34H2/t41-,42-/m1/s1
Klucz InChI
OBHPYVNBXWUKNY-NCRNUEESSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)