Merck
715557
Sigma-Aldrich
1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-5-ylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16BN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
142-146 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]nnc3c2
InChI
1S/C12H16BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)8-5-6-9-10(7-8)15-16-14-9/h5-7H,1-4H3,(H,14,15,16)
Klucz InChI
QUYDCPHDUNQFKF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3