Merck
715476
Sigma-Aldrich
Pyrido[2,3-b]pyrazin-7-ylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrido[2,3-b]pyrazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16BN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
167-172 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnc3nccnc3c2
InChI
1S/C13H16BN3O2/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-7-10-11(17-8-9)16-6-5-15-10/h5-8H,1-4H3
Klucz InChI
QLYMAIYXJXENHJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)