Merck
702293
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1H-indazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
mp
123-127 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)