Merck
714682
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
2-Methyl-2-propanol-2-13C, tert-Butyl alcohol-13C
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)313COH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
83 °C
mp
23-26 °C
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[13C](C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i4+1
Klucz InChI
DKGAVHZHDRPRBM-AZXPZELESA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)