Kluczowe dokumenty
679860
tert-Butan-1-13C, d9-ol
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
2-Methyl-d3-2-propanol-2-13C-1,1,1,3,3,3-d6, tert-Butyl-1-13C, d9 alcohol
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
bp
83 °C
mp
23-26 °C
gęstość
0.878 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])[13C](O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4+1
Klucz InChI
DKGAVHZHDRPRBM-KOKDSCFFSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
52.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.