Merck
683469
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C-2-propanol-1,3-13C2
98% (CP), 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
(13CH3)3COH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
liquid
tw
82-83 °C (lit.)
mp
25-26 °C (lit.)
gęstość
0.79 g/mL (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[13CH3]C([13CH3])([13CH3])O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
DKGAVHZHDRPRBM-VMIGTVKRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)