Merck
713376
Sigma-Aldrich
tert-Butyl (phenylmethylene)carbamate
≥98.0%
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)benzylideneamine, N-Boc-benzaldimine, N-[Phenylmethlene]-carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl N-benzylidenecarbamate, Benzaldehyde N-(tert-butoxycarbonyl)imine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.25
Beilstein:
6324080
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Formularz
liquid
grupa funkcyjna
amine
imine
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2,3)15-11(14)13-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b13-9+
Klucz InChI
XFRQMBFCAKTYIV-UKTHLTGXSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1