Key Documents
711586
2-(Methylamino)phenol
≥97%
Synonim(y):
N-Methyl-2-aminophenol, N-Methyl-2-hydroxyaniline
Poziom jakości
Próba
≥97%
Postać
crystals
mp
89-94 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CNc1ccccc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,8-9H,1H3
Klucz InChI
JHKKTXXMAQLGJB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?