Merck
710385
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22ClO2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.597
gęstość
1.141 g/cm3 at 25 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
COc1c(C)cc(cc1C)P(Cl)c2cc(C)c(OC)c(C)c2
InChI
1S/C18H22ClO2P/c1-11-7-15(8-12(2)17(11)20-5)22(19)16-9-13(3)18(21-6)14(4)10-16/h7-10H,1-6H3
Klucz InChI
JWCZKGYRAINWJA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Asymmetric organocatalytic electrophilic phosphination
  • Asymmetric hydroformulation using Taddol-based chiral phosphine-phosphite ligands
  • Synthesis of ferrocene-based chiral diphosphines
  • Alcoholysis of phosphane-boranes
  • Asymmetric hydrogenations of bifep-type biferrocenes
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)