Merck
709069
Sigma-Aldrich
Hexammine cobalt(III) chloride-d18
95 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
[Co(ND3)6]Cl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % D
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
284.68 by atom % calculation
mp
217 °C
przesunięcie masy
M+18
ciąg SMILES
[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].Cl[Co](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3/i/hD18
Klucz InChI
JXBGZYGSWFSYFI-DLGCUCRUSA-K
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)