Kluczowe dokumenty
481521
Hexaamminecobalt(III) chloride
99%
Synonim(y):
Cobalt hexammine trichloride, Hexaamminecobalt trichloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99%
Formularz
powder
mp
217 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
gęstość
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
JXBGZYGSWFSYFI-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
- Rhenium (VII) compounds as inorganic precursors for the synthesis of organic reaction catalysts: Investigates the potential of Hexaamminecobalt(III) chloride as a replacement for commercial products in catalyzing organic reactions, highlighting its role in synthetic chemistry (K Leszczyńska-Sejda et al., 2019).
- In situ formation of a molecular cobalt (iii)/AgCl photocatalyst for visible-light water oxidation: Discusses the synthesis and application of Hexaamminecobalt(III) chloride in forming a novel photocatalyst for water oxidation, a critical process in solar energy utilization (H Mogi et al., 2021).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.