Merck
708925
Sigma-Aldrich
N-[[2-(Diphenylphosphino)phenyl]methylene]-3-methyl-L-valine sodium salt
95%
Synonim(y):
Na-tBu-DippAM
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H25NNaO2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
199 °C (dec.)
ciąg SMILES
[Na+].CC(C)(C)[C@H](\N=C\c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C25H26NO2P.Na/c1-25(2,3)23(24(27)28)26-18-19-12-10-11-17-22(19)29(20-13-6-4-7-14-20)21-15-8-5-9-16-21;/h4-18,23H,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b26-18+;/t23-;/m1./s1
Klucz InChI
ZHRLPDTWOAIAKW-CCNYVGMNSA-M
Zastosowanie
Used in asymmetric copper catalyzed conjugate addition
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wencel, J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19, 1804-1804 (2008)