Merck
707724
Sigma-Aldrich
Di-n-nonyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26D4H38O4
Masa cząsteczkowa:
422.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
279-287 °C (lit.)
gęstość
0.99 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-11-13-17-21-29-25(27)23-19-15-16-20-24(23)26(28)30-22-18-14-12-10-8-6-4-2/h15-16,19-20H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3/i15D,16D,19D,20D
Klucz InChI
DROMNWUQASBTFM-BFNLLCNMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)