Merck
707376
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3F4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
95-100 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1c(F)nccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-5-4(6(13)14)3(1-2-12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
Klucz InChI
ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)