Merck
C82159
Sigma-Aldrich
Cinnoline-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
175 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cnnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-9(13)7-5-10-11-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,12,13)
Klucz InChI
ZKOMQFDQFTVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)