Merck
705977
Sigma-Aldrich
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde
greener alternative
97%
Synonim(y):
2-Methyloxazole-4-carbaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 94
new score: 54
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
70-75 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
Cc1nc(C=O)co1
InChI
1S/C5H5NO2/c1-4-6-5(2-7)3-8-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
ARAUEWKXKTYCHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)