Merck
704970
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-piperidyl acetate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC7H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
liquid
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1CCC(CC1)O[13C](C)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(10)11-8-3-5-9(2)6-4-8/h8H,3-6H2,1-2H3/i7+1
Klucz InChI
RWPYOAUYOSFJQV-CDYZYAPPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)